Learn More
2-Hydroxypropyl Acrylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Propenoic acid-2-hydroxypropyl ester |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O3/c1-3-6(8)9-4-5(2)7/h3,5,7H,1,4H2,2H3 |
| Peso formulazione | 130.063 |