Learn More
2-Hydroxypyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736702
12.46 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
142-08-5
C5H5NO
95.10
MFCD00006268
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxypyridine, pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 2-pyridone, pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 2-pyridinone, 2-oxopyridine, 2 1h-pyridone, alpha-pyridone
8871
CHEBI:16540
1H-pyridin-2-one
O=C1NC=CC=C1
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
142-08-5
C5H5NO
95.10
MFCD00006268
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxypyridine, pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 2-pyridone, pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 2-pyridinone, 2-oxopyridine, 2 1h-pyridone, alpha-pyridone
8871
CHEBI:16540
1H-pyridin-2-one
O=C1NC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Hydroxypyridine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 102.0°C to 109.0°C
Colore Brown to Colorless
Punti di ebollizione 280.0°C to 281.0°C
Punto d'infiammabilità 210°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Beilstein 21, 43
Fieser 03,157
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: slightly soluble in chloroform and alcohol, practically insoluble in ether and benzene
Peso formulazione 95.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxypyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.