Learn More
2-Hydroxypyridine, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 121840500
Dettagli aggiuntivi : CAS : 142-08-5 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 50g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10030940
  • 47.22€ / 50g
In stock, pronto per la spedizione: 2
Identificatori chimici
142-08-5
95.10
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
8871
1H-pyridin-2-one
C5H5NO
MFCD00006268
2-hydroxypyridine, pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 2-pyridone, pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 2-pyridinone, 2-oxopyridine, 2 1h-pyridone, alpha-pyridone
CHEBI:16540
O=C1NC=CC=C1
Specifica
2-Hydroxypyridine
Authentic
280.0°C to 281.0°C
102.0°C to 109.0°C
142-08-5
100.0
C5H5NO
21, 43
2-hydroxypyridine, pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 2-pyridone, pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 2-pyridinone, 2-oxopyridine, 2 1h-pyridone, alpha-pyridone
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
1H-pyridin-2-one
8871
95.1
97%
210°C
Plastic bottle
Brown to Colorless
50g
96.0
96% min. (HPLC)
MFCD00006268
03,157
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: slightly soluble in chloroform and alcohol, practically insoluble in ether and benzene
O=C1NC=CC=C1
95.10
CHEBI:16540
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxypyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati