Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxypyridine |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 102.0°C to 109.0°C |
| Punti di ebollizione | 280.0°C to 281.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 210°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 250 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Hydroxypyridine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H301-Tossico se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.