Learn More
2-Hydroxypyridine N-oxide, 98+%
Codice prodotto. 15490548
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15490548 25 g 25g
15480548 5 g 5g
15400558 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15490548 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54207.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13161-30-3 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13161-30-3
Formula molecolare C5H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 111.1
Numero MDL MFCD00006195
InChI Key SNUSZUYTMHKCPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyridinol-1-oxide, 2-hydroxypyridine 1-oxide, 2-hydroxypyridine n-oxide, 1-hydroxypyridin-2 1h-one, 2-hydroxypyridine-n-oxide, hydroxypyridinone, pyridinol, 1-oxide, 2-pyridinol 1-oxide, 1-hydroxy-2-pyridone, 1-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 69975
IUPAC Name 1-hydroxypyridin-2-one
SMILES C1=CC(=O)N(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxypyridine N-oxide
Punto di fusione 147°C to 152°C
Densità 1.111
Punto d'infiammabilità 100°C (212°F)
Quantità 25 g
Beilstein 1422545
Peso formulazione 111.1
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxypyridine N-oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxypyridine 1-oxide