Learn More
2-Hydroxyquinoxaline, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15269936 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15269936 25 g 25g
15279936 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15269936 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454460250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 1196-57-2
Formula molecolare C8H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 146.15
Numero MDL MFCD00006722
InChI Key FFRYUAVNPBUEIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxyquinoxaline, quinoxalin-2-ol, 2-quinoxalinol, 2 1h-quinoxalinone, quinoxalin-2 1h-one, quinoxalin-2-one, 2-quinoxalinone, 3-quinoxalinone, 2-quinoxalone, 1,2-dihydroquinoxalin-2-one
PubChem CID 14526
ChEBI CHEBI:38890
IUPAC Name 1H-quinoxalin-2-one
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxyquinoxaline
Punto di fusione 271.0°C to 272.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hot methanol
Peso formulazione 146.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxyquinoxaline