Learn More
R&D Systems™ 2-Hydroxysaclofen
Descrizione
Selective antagonist at GABAB receptors.
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxysaclofen |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 265.71 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 265.708 |