Learn More
2-Hydroxysaclofen, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15425789
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg, 10mg
50 mg, 50mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15425789 50 mg, 50mg 50mg
15415789 10 mg, 10mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15425789 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63588.MF
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Selective antagonist at GABA-B receptors
Selective antagonist at GABA-B receptors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117354-64-0
Formula molecolare C9H12ClNO4S
Molecular Weight (g/mol) 265.708
Numero MDL MFCD00069282
InChI Key WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid
PubChem CID 1564
IUPAC Name 3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxysaclofen
Punto di fusione 268°C to 271°C
Colore White
Quantità 50 mg, 50mg
Forma fisica Solid
Numero UN UN1759
Informazioni di solubilità Soluble in water at 1mg/ml; Also soluble in DMSO,0;1M HCl and methanol
Peso formulazione 265.71