Learn More
2-Hydroxythiophenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11363206
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363206 5 g 5g
11353206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11363206 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12519.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1121-24-0 | Molecular Formula: C6H6OS | Molecular Weight: 126.173 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1121-24-0
Formula molecolare C6H6OS
Molecular Weight (g/mol) 126.173
Numero MDL MFCD00040447
InChI Key VMKYTRPNOVFCGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxythiophenol, 2-mercaptophenol, o-mercaptophenol, phenol, 2-mercapto, 2-hydroxy thiophenol, 2-hydroxybenzenethiol, o-hydroxythiophenol, o-hydroxybenzenothiol, 2-hydroxybenzenothiol, mercaptophenol
PubChem CID 70718
IUPAC Name 2-sulfanylphenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxythiophenol
Punto di fusione 19°C
Densità 1.22
Punti di ebollizione 217°C
Punto d'infiammabilità 97°C (206°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.614
Quantità 5 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1280884
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 126.18
Percent Purity 97%