Learn More
2-Hydroxythiophenol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxythiophenol |
| CAS | 1121-24-0 |
| Formula molecolare | C6H6OS |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol, 2-Sulfanylphenol, o-Hydroxybenzenethiol, o-Hydroxythiophenol, o-Mercaptophenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6OS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H |
| SMILES | Oc1ccccc1S |
| IUPAC Name | 2-sulfanylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.17 |
| Peso formulazione | 126.0139 |