Learn More
2-Imidazolidinethione, 98%
Codice prodotto. 10172870 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10172870 250 g Bottiglia in vetro 250g
10745381 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10172870 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122032500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 96-45-7 | C3H6N2S | 102.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-45-7
Formula molecolare C3H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 102.16
Numero MDL MFCD00005276
InChI Key PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-imidazolidinethione, ethylenethiourea, ethylene thiourea, 2-mercaptoimidazoline, imidazolidinethione, n,n'-ethylenethiourea, mercazin i, warecure c, rhenogran etu, mercaptoimidazoline
PubChem CID 2723650
ChEBI CHEBI:34750
IUPAC Name imidazolidine-2-thione
SMILES S=C1NCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Imidazolidinethione
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 197.0°C to 201.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 252°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 g
Beilstein 24, 4
Indice di Merck 15, 3858
Informazioni di solubilità Solubility in water: 19g/L (20°C). Other solubilities: 440g/L water (90°C), moderately soluble in methanol, ethanol, ethylene, glycol and pyridine, insoluble in acetone, ether, chloroform, benzene, and ligroin
Peso formulazione 102.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Imidazolidinethione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico