Learn More
2-Imidazolidinethione, TRC
Codice prodotto. 18001710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18001710 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18001710 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI3503001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene thiourea
CAS 96-45-7
Formula molecolare C3 H6 N2 S
Quantità 1 g
Sinonimo ETU, 2-Imidazolidinethione
InChI Formula InChI=1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES S=C1NCCN1
IUPAC Name imidazolidine-2-thione
Molecular Weight (g/mol) 102.16
Peso formulazione 102.0252