Learn More
2-Imidazolidinon 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324245 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324245 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREV14284000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Imidazolidinon
CAS 120-93-4
Nomi componenti o analita 2-Imidazolidinon
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C3 H6 N2 O
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES O=C1NCCN1
IUPAC Name imidazolidin-2-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Quantità 5 mL
Peso formulazione 86.048 g/mol