Learn More
2-Imidazolidinone, TRC
Codice prodotto. 30397546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30397546 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30397546 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI350400100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Imidazolidinon
CAS 120-93-4
Formula molecolare C3 H6 N2 O
Quantità 100 g
Sinonimo Imidazolidin-2-one, Ethyleneurea
InChI Formula InChI=1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES O=C1NCCN1
IUPAC Name imidazolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Peso formulazione 86.048