Learn More
2-Imidazolidinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Imidazolidinon |
| CAS | 120-93-4 |
| Formula molecolare | C3 H6 N2 O |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Imidazolidin-2-one, Ethyleneurea |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6) |
| SMILES | O=C1NCCN1 |
| IUPAC Name | imidazolidin-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 86.09 |
| Peso formulazione | 86.048 |