Learn More
2-Imidazolidone, 96%, anhydrous
Codice prodotto. 11314152 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11314152 25 g Bottiglia in vetro 25g
11976261 250 g Bottiglia in vetro 250g
11966261 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11314152 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 412270250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 120-93-4 | C3H6N2O | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-93-4
Formula molecolare C3H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Numero MDL MFCD00005257
InChI Key YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-imidazolidone, 2-imidazolidinone, ethyleneurea, imidazolidinone, 2-oxoimidazolidine, ethylene urea, n,n'-ethyleneurea, 1,3-ethyleneurea, imidazolid-2-one, monoethyleneurea
PubChem CID 8453
ChEBI CHEBI:37001
IUPAC Name imidazolidin-2-one
SMILES O=C1NCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Imidazolidone
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 131.4°C to 132.4°C
Colore White
Punti di ebollizione 187.0°C (10.0 Torr)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 24,2
Indice di Merck 15,4955
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder