Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Imidazolidone |
| CAS min. % | 95.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 131.4°C to 132.4°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 187.0°C (10.0 Torr) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 250 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2-Imidazolidone, anhydrous
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Imidazolidinone
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.