Learn More
2-Imidazolidone hemihydrate, 99+%
Codice prodotto. 10182870 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10182870 25 g 25g
10132540 500 g 500g
10616512 2.5 kg 2.50kg
10341294 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10182870 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122040250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 121325-67-5 | C6H14N4O3 | 190.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121325-67-5 , 120-93-4
Formula molecolare C6H14N4O3
Molecular Weight (g/mol) 190.20
Numero MDL MFCD02662355
InChI Key KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrate
PubChem CID 2723651
IUPAC Name imidazolidin-2-one;hydrate
SMILES O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Imidazolidone hemihydrate
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 58.0°C
Colore White to Yellow
Densità 265g/mL
Punti di ebollizione >100.0°C
Punto d'infiammabilità 265°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Indice di Merck 14, 4914
Informazioni di solubilità Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: 1800g/L water (40°C)
Peso formulazione 95.1
Percent Purity 99+%
Forma fisica Adhering Crystals or Crystalline Powder