Learn More
2-Imidazolidone hemihydrate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Imidazolidone hemihydrate |
| CAS min. % | 99.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 58.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Densità | 265g/mL |
| Punti di ebollizione | >100.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 265°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |