Learn More
2-Iminobiotin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16447647
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16447647 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16447647 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY118700
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 2-Iminobiotin (Guanidinobiotin) is a biotin (vitamin H or B7) analog. 2-Iminobiotin is a reversible nitric oxide synthases inhibitor with Kis of 21.8 and 37.5μM for murine iNOS and rat n-cNOS, respectively. 2-Iminobiotin superimposes on hypothermia protects human neuronal cells from hypoxia-induced cell damage.
2-Iminobiotin (Guanidinobiotin) is a biotin (vitamin H or B7) analog. 2-Iminobiotin is a reversible nitric oxide synthases inhibitor with Kis of 21.8 and 37.5μM for murine iNOS and rat n-cNOS, respectively. 2-Iminobiotin superimposes on hypothermia protects human neuronal cells from hypoxia-induced cell damage.
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iminobiotin
CAS 13395-35-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H17N3O2S
Quantità 5 mg
Sinonimo Guanidinobiotin
Informazioni di solubilità DMSO : 12.5 mg/mL (51.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@](CS[C@H]1CCCCC(O)=O)([C@]1([H])N2)NC2=N
Molecular Weight (g/mol) 243.33
Peso formulazione 243.33
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only