Learn More
2-Iminothiolane Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30408768
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408768 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30408768 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI45000010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iminothiolane, Hydrochloride
CAS 4781-83-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C4 H7 N S . Cl H
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h5H,1-3H2;1H
SMILES Cl.N=C1CCCS1
IUPAC Name thiolan-2-imine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 137.63
Peso formulazione 137.0066
Percent Purity >95