Learn More
2-Iminothiolane Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30390554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30390554 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30390554 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI450000500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iminothiolane, Hydrochloride
CAS 4781-83-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C4 H7 N S . Cl H
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h5H,1-3H2;1H
SMILES Cl.N=C1CCCS1
IUPAC Name thiolan-2-imine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 137.63
Peso formulazione 137.0066
Percent Purity >95