Learn More
2-Iminothiolane Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Iminothiolane, Hydrochloride |
| CAS | 4781-83-3 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C4 H7 N S . Cl H |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h5H,1-3H2;1H |
| SMILES | Cl.N=C1CCCS1 |
| IUPAC Name | thiolan-2-imine;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 137.63 |
| Peso formulazione | 137.0066 |
| Vedi altri risultati |