Learn More
Gilac™ 2-in-1 Patient Drinking Cup with Nose Cut-out, Green
Codice prodotto. 17918921
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17918921 0.25 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17918921 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G128508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.08€
    1.99€ / pezzi 1
    Risparmia 1.09€
    35% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Green 2-in-1 Patient Drinking Cup with Nose Cut-out allows drinking without spilling content, either with the straw or thanks to the cut-out nosed shape.
  • Drinking cup with graduations (in mL).
  • Integrated lid and drinking straw.
  • Allows drinking without spilling content.
Specifica
Materiale Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 0.25 L
Capacità (sistema imperiale) 8.5 oz.
Product Type Tumbler Cup