Learn More
2'-Iodo-1,1':3',1″-terphenyl, 99%
Codice prodotto. 11322659
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322659 5 g 5g
11312659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11322659 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26704.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 82777-09-1 | C18H13I | 356.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82777-09-1
Formula molecolare C18H13I
Molecular Weight (g/mol) 356.21
Numero MDL MFCD00185026
InChI Key RLZYBGOJAWOQMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-iodo-1,1':3',1-terphenyl, rlzybgojawoqmk-uhfffaoysa, 2'-iodo-1,1':3',1-terbenzene, 2-iodo-3-phenyl-1,1'-biphenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 2'-iodo, 2'-iodo-1,1',3',1 terphenyl
PubChem CID 4078433
IUPAC Name 2-iodo-1,3-diphenylbenzene
SMILES IC1=C(C=CC=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl
Punto di fusione 113°C to 116°C
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 356.21
Percent Purity 99%