Learn More
2-Iodo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-imidazole, 95%
Codice prodotto. 15477915
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15477915 250 mg 250mg
15424497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15477915 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31846.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1047626-77-6 | C8H11IN2O | 278.093 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1047626-77-6
Formula molecolare C8H11IN2O
Molecular Weight (g/mol) 278.093
Numero MDL MFCD11100955
InChI Key UWFGOSIGMHYERY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-iodo-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-imidazole, 2-iodo-1-2-tetrahydropyranyl-1h-imidazole, 2-iodo-1-oxan-2-yl imidazole, 2-iodo-1-oxan-2-yl-1h-imidazole
PubChem CID 45588154
IUPAC Name 2-iodo-1-(oxan-2-yl)imidazole
SMILES C1CCOC(C1)N2C=CN=C2I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-imidazole
Quantità 250 mg
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 278.09
Percent Purity 95%