Learn More
2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene, 98%
Codice prodotto. 11418296
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11418296 25 g 25g
11408296 5 g 5g
11428296 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11418296 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15360.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4028-63-1 | C9H11I | 246.091 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4028-63-1
Formula molecolare C9H11I
Molecular Weight (g/mol) 246.091
Numero MDL MFCD00013707
InChI Key GTPNXFKONRIHRW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,6-trimethyliodobenzene, 2-iodomesitylene, mesityl iodide, benzene, 2-iodo-1,3,5-trimethyl, iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyliodobenzene 2-iodomesitylene, iodomesitylene, jodmesitylen, mesityliodine, pubchem12601
PubChem CID 77647
IUPAC Name 2-iodo-1,3,5-trimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)I)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene
Punto di fusione 28°C to 30°C
Quantità 25 g
Beilstein 1860064
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 246.09
Percent Purity 98%