Learn More
2-Iodo-1-methylimidazole, 97%
Codice prodotto. 15448347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448347 250 mg 250mg
15438347 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15448347 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51862.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 37067-95-1 | C4H5IN2 | 208.002 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37067-95-1
Formula molecolare C4H5IN2
Molecular Weight (g/mol) 208.002
Numero MDL MFCD00661606
InChI Key BKRACZNEJSCZML-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-iodo-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-iodo-1-methyl, pubchem16310, acmc-1ajih, 2-iodo-1-methyl-imidazole, 2-iodanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-2-iodo-1h-imidazole, 2-iodo-n-methylimidazole, 1-methyl-2-iodoimidazole, 1h-imidazole,2-iodo-1-methyl
PubChem CID 335835
IUPAC Name 2-iodo-1-methylimidazole
SMILES CN1C=CN=C1I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodo-1-methylimidazole
Punto di fusione 79°C to 82°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 208
Percent Purity 97%