Learn More
2-Iodo-3-methylpyridine, 97%
Codice prodotto. 11426890
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11426890 5 g 5g
11416890 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11426890 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20047.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22282-58-2 | C6H6IN | 219.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 22282-58-2
Formula molecolare C6H6IN
Molecular Weight (g/mol) 219.03
Numero MDL MFCD04039350
InChI Key PTBOOHAPESUXGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 339045
IUPAC Name 2-iodo-3-methylpyridine
SMILES CC1=CC=CN=C1I
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-Iodo-3-methylpyridine
Punti di ebollizione 80°C (0.3 mmHg)
Indice di rifrazione 1.625
Quantità 5 g
Beilstein 5328169
Sensibilità Light sensitive
Sinonimo 2-iodo-3-methyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-3-methyl, pubchem14399, acmc-1cgxh, pyridine,2-iodo-3-methyl, 2-iodanyl-3-methyl-pyridine, 2-iodo-3-methylpyridine, 2-iodo-3-methyl pyridine
Peso formulazione 219.03
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.