Learn More
2-Iodo-4,6-dimethylaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15498367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498367 1 g 1g
15408377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15498367 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51875.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 4102-54-9 | Molecular Formula: C8H10IN | Molecular Weight: 247.079 g/mol
It is employed in the synthesis of benzothiazoles through copper-catalyzed one-pot three-component reactions with use of sodium hydrosulfide as a sulfur surrogate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed in the synthesis of benzothiazoles through copper-catalyzed one-pot three-component reactions with use of sodium hydrosulfide as a sulfur surrogate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Light sensitive. Store away from light and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store in dark.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4102-54-9
Formula molecolare C8H10IN
Molecular Weight (g/mol) 247.079
Numero MDL MFCD07779005
InChI Key ODPOIEACUVQCBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethyl-6-iodoaniline, 2-iodo-4,6-di-methylaniline, benzenamine,2-iodo-4,6-dimethyl
PubChem CID 14040290
IUPAC Name 2-iodo-4,6-dimethylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)I)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodo-4,6-dimethylaniline
Punto di fusione 64°C to 65°C
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 247.08
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Iodo-4,6-dimethylaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodo-4,6-dimethylaniline