Learn More
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline, 99%
Codice prodotto. 11425337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11425337 250 g 250g
11405337 10 g 10g
11415337 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11425337 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22691.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 163444-17-5 | C7H5F3IN | 287.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 163444-17-5
Formula molecolare C7H5F3IN
Molecular Weight (g/mol) 287.02
Numero MDL MFCD02683097
InChI Key UKKWTZPXYIYONW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-3-iodobenzotrifluoride, 2-iodo-4-trifluoromethyl aniline, 4-trifluoromethyl-2-iodobenzenamine, benzenamine, 2-iodo-4-trifluoromethyl, 2-iodo-4-trifluoromethyl benzenamine, pubchem1632, acmc-209dpp, intermediates-zcf02228, ksc910s3b, 3-iodo-4-aminobenzotrifluoride
PubChem CID 2783322
IUPAC Name 2-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=C(I)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Punto di fusione 49°C to 52°C
Quantità 250 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 287.02
Percent Purity 99%