Learn More
2-Iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10179589
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10179589 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10179589 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00280DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester
CAS 103440-52-4
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H9IO2
Numero MDL MFCD12198129
Quantità 5 g
Sinonimo 2-iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-iodo-5-methyl-, methyl ester, benzoic acid,2-iodo-5-methyl-, methyl ester, acmc-20dzjp, methyl 6-iodo-m-toluate, methyl2-iodo-5-methylbenzoate, 4-iodo-3-methoxycarbonyltoluene, 6-iodo-m-toluic acid methyl ester, methyl 2-iodanyl-5-methyl-benzoate, methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
InChI Key DHYMLHOXGMUIDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(I)C=CC(C)=C1
IUPAC Name methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
Molecular Weight (g/mol) 276.07
PubChem CID 14263946
Peso formulazione 276.07
Percent Purity 95%