Learn More
2-Iodo-5-methylthiophene, 97%
Product Code. 11956841 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
11956841 1 g 1g
11966841 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11956841 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 439270010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 16494-36-3 | C5H5IS | 224.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16494-36-3
Formula molecolare C5H5IS
Molecular Weight (g/mol) 224.06
Numero MDL MFCD00022492
InChI Key NAZNQEXKAPLVKC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene, 2-iodo-5-methyl, pubchem7417, acmc-1bs6v, 2-iodo-5-methyl-thiophene, 2-iodo-5-methyl thiophene, bidd:gt0402, 2-iodo-5-methylthiophene
PubChem CID 140096
IUPAC Name 2-iodo-5-methylthiophene
SMILES CC1=CC=C(I)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodo-5-methylthiophene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -25°C to 28°C
Colore Orange-Red to Yellow
Densità 1.8520g/mL
Punti di ebollizione 81°C to 83°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 89°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.852
Peso formulazione 224.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Iodo-5-methylthiophene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.