Learn More
2-Iodo-5-nitropyridine, 97%
Codice prodotto. 11416190
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11416190 5 g 5g
11406190 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11416190 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27103.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 28080-54-8 | C5H3IN2O2 | 249.995 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28080-54-8
Formula molecolare C5H3IN2O2
Molecular Weight (g/mol) 249.995
Numero MDL MFCD05863241
InChI Key SJXWHBQWFBHASX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 819492
IUPAC Name 2-iodo-5-nitropyridine
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodo-5-nitropyridine
Punto di fusione 163°C to 168°C
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Sinonimo 6-iodo-3-nitropyridine, acmc-20alyk, pubchem6575, 5-nitro-2-iodopyridine, pyridine,2-iodo-5-nitro, 2-iodanyl-5-nitro-pyridine, pyridine, 2-iodo-5-nitro, 2-iodo-5-nitropyridine
Peso formulazione 249.98
Percent Purity 97%