Learn More
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 96%
Codice prodotto. 15480769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15480769 5 g 5g
15490769 250 mg 250mg
15470769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15480769 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63848.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100366-75-4 | C6H3F3IN | 273.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100366-75-4
Formula molecolare C6H3F3IN
Molecular Weight (g/mol) 273.00
Numero MDL MFCD08741351
InChI Key WSEVWIIOEQZEOU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22147841
IUPAC Name 2-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(I)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Sinonimo 2-iodo-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl-2-iodopyridine, 2-iodo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-5-trifluoromethyl, pubchem16308, acmc-1c5wh, 2-iodanyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,2-iodo-5-trifluoromethyl
Peso formulazione 272.99
Percent Purity 96%