Learn More
2-Iodoacetamide, TRC
Codice prodotto. 30012354
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30012354 25 g 25g
30007345 2.5 g 2.50g
30006153 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012354 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI68550525G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-48-9
Formula molecolare C2H4INO
Molecular Weight (g/mol) 184.96
Sinonimo 2-Iodoacetamide (ACI), Acetamide, iodo- (6CI), Deltop, Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, NSC 9581, Surauto, α-Iodoacetamide, Deltop, Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, NSC 9581, Surauto, alpha-Iodoacetamide
IUPAC Name 2-iodoacetamide
SMILES NC(=O)CI
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodoacetamide
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Peso formulazione 184.9338