Learn More
2'-Iodoacetophenone, 98+%
Codice prodotto. 11427026
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Pakningsstørrelse
11427026 5 g 5g
11417026 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11427026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25345.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 2142-70-3 | C8H7IO | 246.047 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2142-70-3
Formula molecolare C8H7IO
Molecular Weight (g/mol) 246.047
Numero MDL MFCD00094998
InChI Key XDXCBCXNCQGZPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-iodoacetophenone, 1-2-iodophenyl ethanone, o-iodoacetophenone, 1-2-iodophenyl ethan-1-one, o-iodobenzoyl, acetophenone, o-iodo, acetophenone, 2'-iodo, ethanone, 1-iodophenyl, ethanone, 1-2-iodophenyl, 1-acetyl-2-iodobenzene
PubChem CID 240431
IUPAC Name 1-(2-iodophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Materiale o nome chimico 2'-Iodoacetophenone
Densità 1.746
Punti di ebollizione 139°C to 140°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 103°C (218°F)
Indice di rifrazione 1.618
Quantità 5 g
Beilstein 2325078
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 246.05
Percent Purity ≥98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.