Learn More
2-Iodoaniline, 98+%
Codice prodotto. 11359599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11359599 5 g 5g
11369599 25 g 25g
11414364 50 g 50g
11379599 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11359599 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13059.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 615-43-0 | C6H6IN | 219.03 g/mol
2-Iodoaniline is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Iodoaniline is used as an intermediate in organic synthesis.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
It is sensitive to light. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-43-0
Formula molecolare C6H6IN
Molecular Weight (g/mol) 219.03
Numero MDL MFCD00007680
InChI Key UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-iodoaniline, benzenamine, 2-iodo, 2-iodo aniline, 2-iodobenzenamine, o-aminoiodobenzene, aniline, o-iodo, aniline, 2-iodo, benzenamine, iodo, 2-iodo-phenylamine, 2-iodophenylamine
PubChem CID 11995
IUPAC Name 2-iodoaniline
SMILES NC1=CC=CC=C1I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodoaniline
Punto di fusione 53°C to 57°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Beilstein 2204899
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 219.03
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Iodoaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodoaniline