Learn More
2-Iodoaniline, 98%
Codice prodotto. 10306760 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10306760 25 g Bottiglia in vetro 25g
10538660 5 g Bottiglia in vetro 5g
10493055 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10306760 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122300250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 615-43-0 | C6H6IN | 219.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-43-0
Formula molecolare C6H6IN
Molecular Weight (g/mol) 219.03
Numero MDL MFCD00007680
InChI Key UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-iodoaniline, benzenamine, 2-iodo, 2-iodo aniline, 2-iodobenzenamine, o-aminoiodobenzene, aniline, o-iodo, aniline, 2-iodo, benzenamine, iodo, 2-iodo-phenylamine, 2-iodophenylamine
PubChem CID 11995
IUPAC Name 2-iodoaniline
SMILES NC1=CC=CC=C1I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodoaniline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 53°C to 58°C
Colore Brown to Yellow
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 12, 669
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 219.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Iodoaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.