Learn More
2-Iodoaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Iodoaniline |
| CAS | 615-43-0 |
| Formula molecolare | C6H6IN |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1-Amino-2-iodobenzene, 2-Aminophenyl Iodide, 2-Iodoaniline, 2-Iodobenzenamine, 2-Iodophenylamine, NSC 34544, o-Aminoiodobenzene, o-Iodoaniline |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1I |
| IUPAC Name | 2-iodoaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 219.02 |
| Peso formulazione | 218.9545 |