Learn More
2-Iodoanisole, 97%
Codice prodotto. 10640463 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10640463 5 g Bottiglia in vetro 5g
10637592 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10640463 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 249680050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 529-28-2 | C7H7IO | 234.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 529-28-2
Formula molecolare C7H7IO
Molecular Weight (g/mol) 234.04
Numero MDL MFCD00001039
InChI Key DVQWNQBEUKXONL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-iodoanisole, o-iodoanisole, benzene, 1-iodo-2-methoxy, iodoanisole, 2-methoxyiodobenzene, o-anisyl iodide, 2-iodophenol methyl ether, anisole, o-iodo, 2-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-2-methoxy-benzene
PubChem CID 68257
ChEBI CHEBI:16355
IUPAC Name 1-iodo-2-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC=C1I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodoanisole
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.7900g/mL
Punti di ebollizione 238°C to 240°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare IC6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.6210 to 1.623
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 5071
Gravità specifica 1.79
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Peso formulazione 234.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Iodoanisole