Learn More
2-Iodoanisole, TRC
Codice prodotto. 30393535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30393535 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30393535 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI68685510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodoanisole
CAS 529-28-2
Formula molecolare C7H7IO
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Iodo-2-methoxy-benzene, o-Iodo-anisole, 1-Iodo-2-methoxybenzene, 2-Iodophenyl Methyl Ether, 2-Methoxy-1-iodobenzene, 2-Methoxyiodobenzene, 2-Methoxyphenyl Iodide, NSC 9259, o-Anisyl Iodide, o-Iodoanisole, o-Iodomethoxybenzene, o-Methoxyiodobenzene, o-Methoxyphenyl Iodide
InChI Formula InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccccc1I
IUPAC Name 1-iodo-2-methoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 234.03
Peso formulazione 233.9542