Learn More
2-Iodoanisole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Iodoanisole |
| CAS | 529-28-2 |
| Formula molecolare | C7H7IO |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1-Iodo-2-methoxy-benzene, o-Iodo-anisole, 1-Iodo-2-methoxybenzene, 2-Iodophenyl Methyl Ether, 2-Methoxy-1-iodobenzene, 2-Methoxyiodobenzene, 2-Methoxyphenyl Iodide, NSC 9259, o-Anisyl Iodide, o-Iodoanisole, o-Iodomethoxybenzene, o-Methoxyiodobenzene, o-Methoxyphenyl Iodide |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1I |
| IUPAC Name | 1-iodo-2-methoxybenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 234.03 |
| Peso formulazione | 233.9542 |