Learn More
2-Iodobenzenamine-d4, TRC
Codice prodotto. 30394332
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394332 25 mg 25mg
30394179 50 mg 50mg
30390144 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30394332 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI69383725MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodobenzenamine-d4
Formula molecolare C6 D4 H2 I N
Quantità 25 mg
Sinonimo 1-Amino-2-iodobenzene-d4, 2-Aminophenyl Iodide-d4, 2-Iodoaniline-d4, 2-Iodobenzenamine, 2-Iodophenylamine-d4, NSC 34544-d4, o-Aminoiodobenzene-d4, o-Iodoaniline-d4
InChI Formula InChI=1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(I)c(N)c1[2H]
IUPAC Name 2,3,4,5-tetradeuterio-6-iodoaniline
Molecular Weight (g/mol) 223.048
Peso formulazione 222.98