Learn More
2-Iodobenzoic acid, 98+%
Descrizione
Reagent for detection of sulfhydryl groups in proteins2-Iodobenzoic acid acts as a precursor in the preparation of 2-Iodoxybenzoic acid (IBX) and Dess-Martin periodinane, which finds application as an oxidizing agent in synthetic chemistry. It is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagent for detection of sulfhydryl groups in proteins2-Iodobenzoic acid acts as a precursor in the preparation of 2-Iodoxybenzoic acid (IBX) and Dess-Martin periodinane, which finds application as an oxidizing agent in synthetic chemistry. It is also used in Suzuki reaction.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Iodobenzoic acid |
| Punto di fusione | 160°C to 164°C |
| Densità | 2.25 |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 1861406 |
| Sensibilità | Light sensitive |
| Indice di Merck | 14,5030 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol |
| Peso formulazione | 248.02 |
| Percent Purity | ≥98% |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Iodobenzoic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodobenzoic acid