Learn More
2-Iodobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11692739 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11692739 500 g Plastic bottle 500g
10456930 25 g Plastic bottle 25g
10657082 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11692739 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122345000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 88-67-5 | C7H5IO2 | 248.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-67-5
Formula molecolare C7H5IO2
Molecular Weight (g/mol) 248.01
InChI Key CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
PubChem CID 6941
ChEBI CHEBI:287979
IUPAC Name 2-iodobenzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodobenzoic acid
Punto di fusione 161.0°C to 163.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare IC6H4CO2H
Quantità 500 g
Beilstein 09,363
Fieser 01,506
Indice di Merck 15,5074
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 248.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals, Powder or Flakes
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Iodobenzoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.