Learn More
2-Iodobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30404083
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30404083 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30404083 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI6895505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodobenzoic Acid
CAS 88-67-5
Formula molecolare C7H5IO2
Quantità 5 g
Sinonimo Benzoic acid, 2-iodo-, Benzoic acid, o-iodo- (6CI,8CI), 2-Iodobenzoic acid, 2-Carboxyphenyl iodide, NSC 3772, o-Iodobenzoic acid
InChI Formula InChI=1S/C7H5IO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccccc1I
IUPAC Name 2-iodobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 248.02
Peso formulazione 247.9334