Learn More
2-Iodobenzonitrile, TRC
Codice prodotto. 30402561
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402561 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402561 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI689570500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodobenzonitrile
CAS 4387-36-4
Formula molecolare C7H4IN
Quantità 500 mg
Sinonimo 1-Cyano-2-iodobenzene, 2-Cyanophenyl Iodide, 2-Iodophenyl Cyanide, o-Cyanophenyl Iodide, o-Iodobenzonitrile
InChI Formula InChI=1S/C7H4IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
SMILES Ic1ccccc1C#N
IUPAC Name 2-iodobenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 229.02
Peso formulazione 228.9388