Learn More
2-Iodobenzonitrile, TRC
Codice prodotto. 30391274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391274 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391274 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI6895702.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Iodobenzonitrile
CAS 4387-36-4
Formula molecolare C7H4IN
Quantità 2.5 g
Sinonimo 1-Cyano-2-iodobenzene, 2-Cyanophenyl Iodide, 2-Iodophenyl Cyanide, o-Cyanophenyl Iodide, o-Iodobenzonitrile
InChI Formula InChI=1S/C7H4IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
SMILES Ic1ccccc1C#N
IUPAC Name 2-iodobenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 229.02
Peso formulazione 228.9388