Learn More
2-Iodobenzotrifluoride, 99%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3758238
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
444-29-1
C7H4F3I
272.01
MFCD00001041
IGZGUYVVBABKOY-UHFFFAOYSA-N
2-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-2-trifluoromethyl benzene, o-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethyl, 2-iodobenztrifluoride, o-trifluoromethyliodobenzene, 2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, iodobenzotrifluoride, 2-iodo-a,a,a-trifluorotoluene, 2-iodobenzotrifloride
67957
1-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)I
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
444-29-1
C7H4F3I
272.01
MFCD00001041
IGZGUYVVBABKOY-UHFFFAOYSA-N
2-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-2-trifluoromethyl benzene, o-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethyl, 2-iodobenztrifluoride, o-trifluoromethyliodobenzene, 2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, iodobenzotrifluoride, 2-iodo-a,a,a-trifluorotoluene, 2-iodobenzotrifloride
67957
1-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)I
Materiale o nome chimico 2-Iodobenzotrifluoride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.8900g/mL
Punti di ebollizione 197.0°C to 198.0°C
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CF3(C6H4)I
Indice di rifrazione 1.5290 to 1.5310
Quantità 5 mL
Beilstein 05, III, 725
Gravità specifica 1.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 272.01
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Iodobenzotrifluoride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.